Documenti fondamentali
374121
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-3-Bromocamphor-10-sulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15BrO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.19 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
117-121 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)