Documenti fondamentali
248428
Sigma-Aldrich
Magnesium methyl carbonate solution
0.5 M in methanol
Sinonimo/i:
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Formula condensata:
CH3OMgOCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.38
Beilstein:
4342967
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in methanol
Densità
0.849 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
Packaged in Sure/Seal™ bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)