MABC1638
Anti-AIFM2 Antibody, clone 6D8-11
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D8, monoclonal
PM
calculated mol wt 40.53 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... AIFM2(84883)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AIFM2 in A549 cell lysate.
Tested Appliacations
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected AIFM2 in HepG2 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 Dilution from a representative lot detected AIFM2 in HepG2 cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AIFM2 in Immunofluorescence applications (Doll, S. et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIFM2 in Western Blotting applications (Doll, S. et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
ELISA Analysis: A representative lot detected AIFM2 in ELISA applications (Doll, S. et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1