Documenti fondamentali
248037
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Electronic transitions in 2,5-difluorobenzonitrile has been investigated by photoacoustic spectroscopy.
Applicazioni
2,5-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of dithiadiazolyl radicals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Modification of molecular packing: crystal structures and magnetic properties of monomeric and dimeric difluorophenyl-1, 2, 3, 5-dithiadiazolyl radicals.
Banister AJ, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 15, 2539-2542 (1997)
Two electronic transitions in the near-UV region of six isomeric difluorobenzonitriles-I.
Ramu K, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 49(2), 223-236 (1993)