Documenti fondamentali
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Sinonimo/i:
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero FEMA:
3395
Beilstein:
2961587
N° CoE:
10379
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.106
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D −15°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
220-221 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; spicy; minty; cooling; woody
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Taste at 30 ppm
Altre note
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)