Documenti fondamentali
247138
Sigma-Aldrich
Chlorocarbonylsulfenyl chloride
96%
Sinonimo/i:
(Chlorothio)formyl chloride, Chloroformylsulfenyl chloride
Scegli un formato
5 G
45,60 €
25 G
195,00 €
45,60 €
Prezzo di listino91,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
45,60 €
25 G
195,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCOSCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.98
Beilstein:
506318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,60 €
Prezzo di listino91,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Densità
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClSC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorocarbonylsulfenyl chloride has been used in the preparation of:
  • 5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one[1]
  • fluorinated oxathialones[2]
  • polyfluoroalkylchlorothioformates[2]
  • chlorocarbonylpolyfluoroalkylsulfenate esters[2]
  • chlorocarbonylhexafluoroisopropylidenimino sulfenate[2]
  • 5-tri-fluoromethyl-2-oxo-1,3,4-oxathiazole[2]
  • commercially important N,N-dialkylcarbamoyl chlorides[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Keith G McMillan et al.
Carbohydrate research, 341(1), 41-48 (2005-11-03)
5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one (8) has been prepared from glucuronamide in two steps and 73% overall yield by conversion to the tetra-O-acetyl derivative 7 followed by reaction with chlorocarbonylsulfenyl chloride. 5-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-1,3,4-oxathiazol-2-one (12) was synthesised from D-xylose by a four-step sequence involving conversion to
An improved one-pot cost-effective synthesis of N, N-disubstituted carbamoyl halides and derivatives.
Adeppa K, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 88(!2), 1277-1280 (2010)
Some fluorinated heterocyclic and acyclic derivatives of chlorocarbonylsulfenyl chloride.
John EO and Jean'ne MS.
Journal of Fluorine Chemistry, 36(4), 429-438 (1987)