Documenti fondamentali
246123
Sigma-Aldrich
5-Isoquinolinesulfonic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Impurezze
2-5% H2SO4
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO3S/c11-14(12,13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,11,12,13)
YFMJTLUPSMCTOQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Isoquinolinesulfonic acid was used in the synthesis of conjugates of oligoarginine peptides[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Erki Enkvist et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(24), 7150-7159 (2006-11-28)
Conjugates of oligoarginine peptides with adenine, adenosine, adenosine-5'-carboxylic acid, and 5-isoquinolinesulfonic acid were synthesized and characterized as bisubstrate-analog inhibitors of cAMP-dependent protein kinase. Adenosine and adenine derivatives were connected to the N- or C-terminus of peptides containing four to six