Documenti fondamentali
245674
Sigma-Aldrich
(E)-Benzaldehyde oxime
97% (mixture of cis and trans), (Z)-Benzaldehyde oxime ≤6%
Scegli un formato
10 G
76,50 €
50 G
319,00 €
76,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
76,50 €
50 G
319,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97% (mixture of cis and trans)
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
104 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 1 g/10 mL
Gruppo funzionale
amine
oxime
phenyl
Stringa SMILE
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Descrizione generale
The reduction of (E)-benzaldehyde oxime, at various pH, was studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
RockPhos Pd G3
Sigma-Aldrich
773905
RockPhos Pd G3
Guaiacolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1136
Guaiacolo
cis-Stilbene 96%
Sigma-Aldrich
S4808
cis-Stilbene
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde
Moa Andresen Bergström et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2541-2550 (2008-03-29)
Metabolic activation of chemicals (prohaptens) in the skin can cause allergic contact dermatitis. We have explored structure-allergenic activity relationships for seven potential oxime prohaptens using the local lymph node assay and a GSH trapping screen with liver microsomes. The general
On the electrolytic reduction of oximes and semicarbazones in alkaline solution.
Lund H.
Tetrahedron Letters, 9(33), 3651-3654 (1968)