254517
Trimethyl orthovalerate
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trimethoxypentane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. eboll.
164-166 °C (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- various 9-O-acyl derivatives of N-acetyl- and N-glycoloyl-neuraminic acid
- 2-methyl, 2-ethyl, 2-propyl and 2-butyl-3-benzimidazolyl-4(3H)-quinazolinones
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup