245607
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
97%
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
isocyanate
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
253.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
123 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?