Documenti fondamentali
245186
Sigma-Aldrich
Chrysene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Beilstein:
1909297
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
448 °C (lit.)
Punto di fusione
252-254 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
José M Lorenzo et al.
Meat science, 89(1), 105-109 (2011-04-20)
The polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content in two traditional smoked sausages from Spain was determined. Results showed, that total average levels of PAHs found were higher in "Chorizo de cebolla" (101.81 vs. 98.48 μgkg(-1)). Most contents of PAHs found in
Bimal K Banik et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(10), 4687-4691 (2010-08-13)
We describe herein the synthesis of novel 6,12-distributed chrysene as potent anticancer agents. In vitro and in vivo studies are also reported here.
L Viñas et al.
Chemosphere, 75(4), 534-541 (2009-01-20)
Aliphatic and aromatic hydrocarbons were determined in three species of commercial shellfish, namely razor shells (Ensis arcuatus and Ensis siliqua), goose barnacle (Pollicipes cornucopia) and sea urchin (Paracentrotus lividus), living in different habitats and exhibiting different feeding behaviors. The samples
M J Smith et al.
Journal of hazardous materials, 192(3), 1219-1225 (2011-07-12)
A comparison was made between the dissipation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil freshly spiked with pure PAHs, soil spiked with a coal tar mixture and a contaminated soil from a former coking works where the PAHs had been
Peter A Lieberzeit et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 392(7-8), 1405-1410 (2008-11-06)
Molecular imprinting with binary mixtures of different polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) is a tool for design of chemically highly sensitive layers for detection of these analytes. Sensor responses increase by one order of magnitude compared with layers imprinted with one