Documenti fondamentali
B9009
Sigma-Aldrich
Benzo[ghi]perylene
98%
Sinonimo/i:
1,12-Benzoperylene
Scegli un formato
25 MG
66,08 €
100 MG
233,00 €
66,08 €
Prezzo di listino94,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
66,08 €
100 MG
233,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.33
Beilstein:
1913029
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
66,08 €
Prezzo di listino94,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
>500 °C (lit.)
Punto di fusione
277-279 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
An n-channel organic semiconductor.[1]
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J R Van Gurp et al.
Cancer research, 43(12 Pt 1), 6031-6038 (1983-12-01)
The development of a selection procedure is described which utilizes the fact that certain polycyclic aromatic hydrocarbons are rendered highly cytotoxic when illuminated with near-ultraviolet light. Twenty polycyclic aromatic hydrocarbons were screened for phototoxicity and toxicity in the absence of
N C Hughes et al.
Carcinogenesis, 14(1), 127-133 (1993-01-01)
Benzo[ghi]perylene (B[ghi]P) is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), present in complex combustion products, and evidence for its carcinogenic activity in experimental animals is equivocal, and yet it has demonstrable mutagenic activity in vitro. In order to investigate the possible DNA
Py and BPe solvent polarity scales: effect of temperature on pyrene and benzo[ghi]perylene fluorescence spectra.
R Waris et al.
The Analyst, 113(9), 1465-1467 (1988-09-01)
N Nijegorodov et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(13), 2673-2685 (2002-01-05)
Absorption. fluorescence and laser properties of perylene, benzo(ghi)perylene and coronene are studied experimentally (under the same conditions) and quantum chemically at room (293 K) and at low (77 and 4 K) temperatures and direct comparison is made between the results
Karl L Platt et al.
Chemical research in toxicology, 18(4), 700-710 (2005-04-19)
Carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), e.g., benzo[a]pyrene (BaP), possess a bay region comprising an ortho-fused benzene ring. Benzo[ghi]perylene (BghiP) represents the group of PAHs lacking such a "classic" bay region and hence cannot be metabolically converted like BaP to bay