Documenti fondamentali
538582
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide
97%
Scegli un formato
25 G
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
163,00 €
About This Item
Formula condensata:
(OH)2C6H3CONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
247-250 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydrazine
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide is a phenolic hydrazide. 2,4-Dihydroxybenzohydrazide can be prepared by employing ethyl 2,4-dihydroxybenzoate and hydrazine hydrate as starting reagent.[1]
Applicazioni
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[2]
  • 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[3]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate[4]
  • [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine[5]
  • (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate[6]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2, 4-Dihydroxy-N'-(4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Diao YP, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o470-o470 (2008)
(E)-N'-(3, 4-Dimethoxybenzylidene)-2, 4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate.
Zhang QL, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2392-o2393 (2009)
2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Han YY and Zhao QR.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1041-o1041 (2010)
[N'-(5-Chloro-2-oxidobenzyl-?O)-2, 4-dihydroxybenzohydrazidato-?2N',O](methanol-?O) dioxidomolybdenum (VI)?4, 4'-bipyridine (1/1).
Ngan NK, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), m747-m747 (2011)
Synthesis of 2, 4-Dihydroxybenzohydrazide.
Camber B and Dziewiatkowski DD.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 4021-4021 (1951)