242098
N-Methyltrifluoroacetamide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
156-157 °C (lit.)
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4F3NO/c1-7-2(8)3(4,5)6/h1H3,(H,7,8)
IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup