Documenti fondamentali
242071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Beilstein:
3030178
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +50.2°, c = 1 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
81 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)