Documenti
241946
Sigma-Aldrich
1-Iodopentane
98%
Sinonimo/i:
n-Amyl iodide, Pentyl iodide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.05
Beilstein:
1730982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
154-155 °C (lit.)
Densità
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Iftikhar A Awan et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(11), 2895-2910 (2012-02-24)
The decomposition and intramolecular H-transfer isomerization reactions of the 1-pentyl radical have been studied at temperatures of 880 to 1055 K and pressures of 80 to 680 kPa using the single pulse shock tube technique and additionally investigated with quantum