Documenti
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Iodobutane, Butyl iodide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
208-824-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
18.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
130 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-103 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup