454370
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole
97%
Sinonimo/i:
6-Amino-2-benzothiazolethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
267-272 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C7H6N2S2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
IDPNFKLUBIKHSW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3