334162
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
221-223 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfone
Stringa SMILE
O=S(=O)(\C=C\S(=O)(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c15-19(16,13-7-3-1-4-8-13)11-12-20(17,18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
YGBXMKGCEHIWMO-VAWYXSNFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)