419869
Ethynyl p-tolyl sulfone
98%
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonylacetylene, Tosylacetylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
73-74 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble(lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C
InChI
1S/C9H8O2S/c1-3-12(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
FTHKWIMQNXVEHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3