239801
Acido picrico
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
2,4,6-trinitrofenolo, PA
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 195 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
contiene
35% water
Limite di esplosione
0.01 %
Punto di fusione
122-123 °C (dried material) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Desen. Expl. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?