239372
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
NC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C6H9NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h4H,1-3,7H2
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?