Documenti fondamentali
237582
Sigma-Aldrich
Methyl 2-phenylsulfinylacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5S(O)CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.24
Beilstein:
1953383
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
130-131 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3S/c1-12-9(10)7-13(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
JPPXZUDQIXZLIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Anion of methyl 2-phenylsulfinylacetate undergoes facile alkylative elimination under solid-liquid phase-transfer conditions to afford ring-substituted cinnamates. Methyl 2-phenylsulfinylacetate undergoes condensation reactions with aldehydes to form vinylic sulfoxides.
Applicazioni
Anion of methyl 2-phenylsulfinylacetate has been employed in the synthesis of α,β-unsaturated esters.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2683-2683 (1991)
New Synthetic reactions. Alkylative elimination.
Trost BM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96(22), 7165-7167 (1974)
Phase-Transfer Catalyzed Alkylative Elimination of Methyl 2-Phenylsulfinylacetate. A One-Pot Synthesis of Substituted Cinnamates.
Chong-ying X, et al.
Synthetic Communications, 17(15), 1839-1843 (1987)