Documenti fondamentali
237345
Sigma-Aldrich
4-Propylaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
224-226 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3,10H2,1H3
OAPDPORYXWQVJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Oxidation of 4-propylaniline by peroxidase has been studied[1].
Applicazioni
4-Propylaniline has been used in the preparation of (E)-2-methyl-4-[(4-propylphenyl)diazenyl]phenol[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies in peroxidase action-XXV: Stereospecificity of peroxidase action.
Baker PB and Saunders BC.
Tetrahedron, 31(16), 1869-1871 (1975)
(E)-2-Methyl-4-[(4-propylphenyl) diazenyl] phenol.
Albayrak C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3733-o3733 (2007)