Documenti fondamentali
236055
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride solution
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
Sinonimo/i:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Scegli un formato
100 ML
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
108,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiAlH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
Densità
0.95 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant or reagent for:
  • The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
  • Lithium-polymer batteries
  • Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
  • Asymmetric aldol reactions
  • Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid Acids as Heterogeneous Support for Primary Amino Acid-Derived Diamines in Direct Asymmetric Aldol Reactions.
Demuynck ALW, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(5), 725-732 (2011)
Lithium Aluminum Hydride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 126(3), 989-992 (2001)
Enhanced performance in lithium-polymer batteries using surface-functionalized Si nanoparticle anodes and self-assembled block copolymer electrolytes.
Choi, Ilyoung and Ahn, Hyungmin and Park, Moon Jeong
Macromolecules, 44(18), 7327-7334 (2011)
ZnCl2-catalyzed hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives with lithium aluminum hydride.
Cheng, Jianhang and Wu, Jingjing and Cao, Song
Tetrahedron Letters, 52(27), 3481-3484 (2011)
Thermoplastic polyester amides derived from oleic acid.
Zuo, Jiaqing and Li, Shaojun and Bouzidi, Laziz and Narine, Suresh S
Polymer, 52(20), 4503-4516 (2011)