Documenti fondamentali
235741
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthosilicate
95%
Sinonimo/i:
Tetrapropoxysilane
Scegli un formato
100 G
49,56 €
49,56 €
Prezzo di listino70,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
49,56 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2O)4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.43
Beilstein:
1706115
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
49,56 €
Prezzo di listino70,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
94 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.