Documenti fondamentali
679240
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthosilicate
≥98%, deposition grade
Sinonimo/i:
Tetrapropoxysilane
Scegli un formato
50 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2O)4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.43
Beilstein:
1706115
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
deposition grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
94 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Vedi tutto