Key Documents
235652
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Sinonimo/i:
Tetramethylene dichloride
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.01
Beilstein:
635673
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
161-163 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4