Documenti fondamentali
233811
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopropanemethanol, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C3H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
133 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1CC1CO
InChI
1S/C5H10O/c1-4-2-5(4)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
SHEINYPABNPRPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Microwave spectrum of trans-2-methylcyclopropanemethanol has been investigated[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave spectrum, intramolecular hydrogen bonding and conformational equilibrium of trans-2-methyl cyclopropanemethanol.
Marstokk KM and Mollendal H.
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 46, 861-866 (1992)