23265
N-Chlorobenzenesulfonamide sodium salt
~28% active chlorine basis
Sinonimo/i:
Benzene chloramine, Chloramine B, Sodium (phenylsulfonyl)chloramide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
~28% (active chlorine)
Stringa SMILE
O.[Na]N(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClNO2S.Na.H2O/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H;;1H2/q-1;+1;
YVICIJMKLANTNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for rearrangement of aziridinofullerenes to azafulleroids
Oxidizing agent for polymerization of thiophenol, synthesis of o-aminobenzenesulfonic acids and ciproflaxin
Decontaminant for mustard
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges