Documenti fondamentali
232343
Sigma-Aldrich
4-Butoxyaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
148-149 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,2-3,8,11H2,1H3
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Butoxyaniline undergoes low-pressure hydrogenation in the presence of rhodium on alumina to yield 4-butoxycyclohexylamine[1].
Applicazioni
4-Butoxyaniline was used in the preparation of:
  • bis-4-butoxyphenyl-4,4′-(2,2′-bipyridyl)carbamide[2]
  • 1-(4-butoxyphenyl)-3-(6-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-4-yl)urea[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alkali metal cation cooperative anion recognition by heteroditopic bis (calix [4] arene) rhenium (I) bipyridyl and ferrocene receptor molecules.
Cooper JB, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 16, 2721-2728 (2000)
Low-Pressure Hydrogenation of Alkoxyanilines with Noble Metal Catalysts.
Freifelder M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2485-2486 (1965)
Agostino Cilibrizzi et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(16), 5044-5057 (2009-07-31)
Following a ligand-based drug design approach, a potent mixed formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor-like 1 (FPRL1) agonist (14a) and a potent and specific FPRL1 agonist (14x) were identified. These compounds belong to a large series of