Documenti fondamentali
230685
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
108-109 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)