Key Documents
228990
Sigma-Aldrich
Cetyldimethylethylammonium bromide
85%
Sinonimo/i:
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.47
Beilstein:
3729134
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
85%
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Altre note
Remainder stearyl compound
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)