Documenti fondamentali
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Sinonimo/i:
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
Scegli un formato
10 G
36,00 €
50 G
63,50 €
36,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
36,00 €
50 G
63,50 €
About This Item
Formula condensata:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Beilstein:
5265431
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
36,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]23/D −17°, neat
Purezza ottica
ee: ≥99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Applicazioni
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols[1][2][3] and α-furfuryl amides[4] by enantioselective epoxidation.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)