Documenti
226955
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)succinic anhydride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
167 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CC(C(=O)O1)=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H17O3P/c23-21-16-20(22(24)25-21)26(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
CXYNGWAHZKOMJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3