226335
Bis(metiltio)metano
99%
Sinonimo/i:
Dimetiltiometano, Formaldeide dimetil mercaptale
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
147 °C (lit.)
Solubilità
aqueous base: insoluble(lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup