Documenti fondamentali
226254
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylformamide
98%
Scegli un formato
5 G
61,20 €
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
61,20 €
About This Item
Formula condensata:
HCON[CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Beilstein:
1745406
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3
UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The chemical ionisation and electron ionisation mass spectroscopic data, retention indices and NMR spectra of N,N-diisopropylformamide was studied[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
F B Hopkins et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(21), 5111-5119 (2014-03-19)
Detailed chemical analysis of solutions used to decontaminate chemical warfare agents can be used to support verification and forensic attribution. Decontamination solutions are amongst the most difficult matrices for chemical analysis because of their corrosive and potentially emulsion-based nature. Consequently