Documenti fondamentali
225835
Sigma-Aldrich
Resolve-Al YbFOD
Sinonimo/i:
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium, Yb[fod]3
About This Item
Formula condensata:
Yb(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1061.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 225835, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: erbium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(\O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Yb/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of rare earth metal complexes for separation of lanthanide metals
  • Conformational mobility of substituted 2-methoxychalcones under the action of lanthanide shift reagents
  • NMR titration on cation-π complexes of bowl-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons
  • Specific recognition of chiral amino alcohols
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)