Documenti fondamentali
225703
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride
98%
Sinonimo/i:
β-Chloropivaloyl chloride, 3-Chloropivaloyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C(CH3)2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.01
Beilstein:
1746729
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)