Documenti
223123
Sigma-Aldrich
L-Serine ethyl ester hydrochloride
99% (TLC)
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3