218707
Cyclophosphamide monohydrate
≥98%
Sinonimo/i:
2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Sostituito da