Documenti fondamentali
216690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Triphenylacetophenone
98%
Sinonimo/i:
Benzopinacolone, Phenyl trityl ketone
Scegli un formato
5 G
36,90 €
36,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
36,90 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3CCOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
36,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Asymmetric reduction of 2,2,2-triphenylacetophenone using with potassium 9-O-(1,2: 5, 6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranosyl)-9-boratabicyclo [3.3.1] nonane (chiral reducing agent) has been reported[1]. Dehydrative cyclization of 2,2,2-triphenylacetophenone has been reported[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chiral synthesis via organoboranes. 15. Selective reductions. 42. Asymmetric reduction of representative prochiral ketones with potassium 9-O-(1, 2: 5, 6-di-O-isopropylidene-. alpha.-D-glucofuranosyl)-9-boratabicyclo [3.3. 1] nonane.
Brown HC, etal.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1231-1238 (1988)
Douglas A Klumpp et al.
Applied catalysis. A, General, 336(1-2), 128-132 (2008-03-01)
The hydroxyalkylation reactions of aceanthrenequinone (6) and acenapthenequinone (7) with a series of arenes have been studied. In reactions with the Brønsted superacid CF(3)SO(3)H (triflic acid), the condensation products are formed in good yields (58-99%, 10 examples) with high regioselectivity.