214663
2-Ethylanthracene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
152-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H14/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h3-11H,2H2,1H3
ZXAGXLDEMUNQSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?