Documenti fondamentali
214493
Sigma-Aldrich
Chrysoidine G
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.71
Colour Index:
11270
Beilstein:
3724653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
449 nm
Stringa SMILE
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[A bile-chrysoidine-glycerol culture medium and its use in the diagnosis of gram-negative aerobic bacteria, especially Enterobacteriaceae].
K Ziesché et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 31(9), 516-518 (1985-09-01)
Rhiannon M David et al.
Environmental toxicology and chemistry, 28(9), 1893-1900 (2009-04-24)
The use of unicellular algae in ecotoxicity testing is well established, particularly regarding whole-organism and population-level end points such as lethality and population growth. Conflicting information exists, however, on the potential for genetic toxicity to be incorporated into the safety
Maggots dyed with chrysoidine.
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6456), 1451-1452 (1984-11-24)
[Hobby and occupation as causes of cancer].
R L Zielhuis
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 130(22), 994-998 (1986-05-31)
Maggots dyed with chrysoidine: a possible risk to anglers.
G M Sole
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6451), 1043-1044 (1984-10-20)