213152
2,7-Dimethoxynaphthalene
98%
Scegli un formato
35,21 €
Prezzo di listino50,30 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
35,21 €
Prezzo di listino50,30 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2ccc(OC)cc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-9-4-6-12(14-2)8-10(9)7-11/h3-8H,1-2H3
PPKHAIRFQKFMLE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?