Documenti fondamentali
213020
Sigma-Aldrich
Malachite Green Carbinol hydrochloride
Dye content 85 %
Sinonimo/i:
Basic Green 4, Malachite Green hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.93
Colour Index:
42000
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 85%
λmax
425 nm
615 nm (2nd)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2O.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(26,18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17,26H,1-4H3;1H
MJRWALOBODKCCZ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
In solution, the hydrochloride loses water rapidly to give the chloride salt that corresponds to the oxalate (cat. no. 861219).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Brilliant Green Dye content ≥85 %
Sigma-Aldrich
B6756
Brilliant Green
Yann Desfougères et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2091, 59-71 (2019-11-28)
The yeast Saccharomyces cerevisiae has given us much information on the metabolism and function of inositol polyphosphates and inorganic polyphosphate. To expand our knowledge of the metabolic as well as functional connections between inositol polyphosphates and inorganic polyphosphate, we have