211249
Boron trichloride solution
1.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
16.13 psi ( 55 °C)
5.22 psi ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Concentrazione
1.0 M in hexanes
Densità
0.738 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A reagent in the synthesis of dichloroarylmethanes (geminal dichlorides) from aryl aldehydes.
- A Lewis acid for the preparation of syn chlorinated products by reacting aldehydes with α,β-unsaturated ketones in the presence of a Lewis base via Baylis–Hillman reaction.,·
- A catalyst to prepare (Z)-2-(1-trimethylgermyl-1-alkenyl)-1,3,2-dioxaborinanes by hydroboration reaction between 1-trimethylgermyl-1-alkynes with dichloroborane-methyl sulfide and 1,3-propane diol.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter