210579
Coomassie Violet R200
Dye content 50 %
Sinonimo/i:
Acid violet 17
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 50%
λmax
545 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥34000 at 543-549 nm in water at 0.02 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(CC)Cc3cccc(c3)S([O-])(=O)=O)=C4\C=CC(\C=C4)=[N+](\CC)Cc5cccc(c5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C41H45N3O6S2.Na/c1-5-42(6-2)36-21-15-33(16-22-36)41(34-17-23-37(24-18-34)43(7-3)29-31-11-9-13-39(27-31)51(45,46)47)35-19-25-38(26-20-35)44(8-4)30-32-12-10-14-40(28-32)52(48,49)50;/h9-28H,5-8,29-30H2,1-4H3,(H-,45,46,47,48,49,50);/q;+1/p-1
FJBHGWADYLMEJG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3