Documenti fondamentali
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
Sinonimo/i:
2,2-Diethoxyethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Numero MDL:
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)