Documenti
208965
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroferrate(III)
About This Item
Formula condensata:
Na3FeF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3